SAB5600220
Anti-Human Lambda Light Chain antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM127, purified immunoglobulin
別名:
Human Immunoglobulin lambda light chain, IGLC, Ig Lambda Chain C region, Immunoglobulin lambda constant 1 antibody
About This Item
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM127, monoclonal
recombinant monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: 0.05-0.2 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
免疫原
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600220-1MG:
SAB5600220-100UG:
試験成績書(COA)