安全性情報
AP506
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ヒトIg λ鎖抗体
1 mg/mL, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
抗体分子は通常、1対の重鎖に共有結合した2本の免疫グロブリン軽鎖から成ります。免疫グロブリン軽鎖は2種類あり、ギリシャ文字のカッパおよびラムダで示されます。カッパおよびラムダ軽鎖は、約250アミノ酸の長さであり、平均質量は約25 kDaです。免疫グロブリン集団中のカッパとラムダの比は、動物種によって異なります。
特異性
ELISAおよびフローサイトメトリーで示されているとおり、この抗体はヒトラムダ軽鎖と反応します。
ヒトラムダ軽鎖と反応します。カッパ軽鎖を有するヒト骨髄腫タンパク質に吸着します。
免疫原
エピトープ:Igラムダ鎖
カッパ軽鎖を有するヒト骨髄腫タンパク質で過剰免疫したヤギ由来のプール抗血清から調製しました。
アプリケーション
このヤギ抗ヒトIg λ鎖抗体を用いたヒトIg λ鎖の検出は、ELISAでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体・コントロール抗体
研究サブカテゴリー
フラグメント特異的二次抗体
物理的形状
アガロースに共有結合させたラムダ軽鎖を用いたプールしたヒトIgのアフィニティークロマトグラフィーにより精製しました。1.0 mLの100 mMホウ酸緩衝生理食塩水、pH 8.2中の液体。
アフィニティクロマトグラフィー
保管および安定性
受領日から最長12か月、無菌条件下で2°-8°Cで冷蔵保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP506:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kathrin Andrich et al.
The Journal of biological chemistry, 292(6), 2328-2344 (2016-12-30)
Intervention into amyloid deposition with anti-amyloid agents like the polyphenol epigallocatechin-3-gallate (EGCG) is emerging as an experimental secondary treatment strategy in systemic light chain amyloidosis (AL). In both AL and multiple myeloma (MM), soluble immunoglobulin light chains (LC) are produced