抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
HP-6054, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 1:1,000 using using 2 μg/ml of human IgG myeloma containing lambda light chains as the coating protein
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- in immunohistochemistry
- in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) assay
- in immunohistology
- in radioimmunoassay (RIA)
- in precipitation assays
- in immunoblotting
- as capture antibodies in quantitative ELISA
生物化学的/生理学的作用
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
L6522-VAR:
L6522-.5ML:
L6522-.2ML:
L6522-BULK:
試験成績書(COA)