抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D4A5, monoclonal
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KSHV ORF45(4961474)
免疫原
Purified recombinant fragment of KSHV ORF45 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against KSHV ORF45
Mouse monoclonal antibody raised against KSHV ORF45
物理的形状
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300153-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)