安全性情報
SRP0585
Sigma-Aldrich
Monkey CD46-BC, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
membrane co-factor protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
34.2 kDa
GenBankアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
Monkey ... CD46(17221)
詳細
Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) CD46-BC, also known as membrane co-factor protein, a.a. 35-328 with C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 36.5 kDa (precursor), 34.2 kDa (mature). Note: this protein is expressed with a 34 amino acid signal sequence that is cleaved after secretion and is heavily glycosylated, resulting in a protein that runs at a higher apparent MW.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0585-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)