由来生物
goat
結合体
CF™ 647 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 650 nm; λem 665 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Antibody CF™ 647 conjugates are affinity-purified antibodies labeled with a far-red fluorescent dye, CF647. CF™ 647 conjugates are useful as secondary antibodies for detection.
Immunoglobulin G (IgG) is a major class of immunoglobulin family. It contains gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region and is a largely expressed serum antibody. Monomeric structure of IgG contains two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG has four sub classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the predominant lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
特異性
Binds all rabbit IgGs
免疫原
rabbit IgG (H+L)
アプリケーション
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF™ 647 antibody produced in goat has been used as a secondary antibody in sections post terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) analysis of apoptotic cells. It has also been used in immunohistochemical staining at a dilution of 1/1,000.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600184-250UL:
SAB4600184-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimal Poly(L-lysine) Grafting Density in Hydrogels for Promoting Neural Progenitor Cell Functions.
Cai, L., et al.
Biomacromolecules, 5, 1663-1674 (2012)
J G Donaldson
Current protocols in cell biology, Chapter 4, Unit 4-Unit 4 (2008-01-30)
This unit provides a protocol for indirect immunofluorescence, which is a method that provides information about the locations of specific molecules and the structure of the cell. Antibody molecules for a specific target molecule are exposed to the cell or
Elliot P Tague et al.
Nature methods, 15(7), 519-522 (2018-07-04)
We developed a method in which the NS3 cis-protease from hepatitis C virus can be used as a ligand-inducible connection to control the function and localization of engineered proteins in mammalian cells. To demonstrate the versatility of this approach, we
Allele-selective transcriptional repression of mutant HTT for the treatment of Huntington's disease.
Bryan Zeitler et al.
Nature medicine, 25(7), 1131-1142 (2019-07-03)
Huntington's disease (HD) is a dominantly inherited neurodegenerative disorder caused by a CAG trinucleotide expansion in the huntingtin gene (HTT), which codes for the pathologic mutant HTT (mHTT) protein. Since normal HTT is thought to be important for brain function
Katelyn Cuttler et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 76(2), 753-768 (2020-06-23)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by amyloid-β (Aβ) plaque and neurofibrillary tangle formation, respectively. Neurofibrillary tangles form as a result of the intracellular accumulation of hyperphosphorylated tau. Telomerase activity and levels of the human reverse transcriptase (hTERT) subunit of telomerase