安全性情報
AP108F
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Guinea Pig IgG Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
guinea pig
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
アプリケーション
Goat anti-Guinea Pig IgG Antibody, FITC conjugate is an antibody against Guinea Pig IgG for use in IF.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Molecular and cellular evidence for the alternative lengthening of telomeres (ALT) mechanism in chicken.
O'Hare, TH; Delany, ME
Cytogenetic and genome research null
Louis T Dang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 122-122 (2020-05-28)
mTORopathies are a heterogeneous group of neurological disorders characterized by malformations of cortical development (MCD), enhanced cellular mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling, and epilepsy that results from mutations in mTOR pathway regulatory genes. Homozygous mutations (del exon 9-13) in
Kongping Li et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 11, 344-344 (2018-10-17)
Transient global cerebral ischemia (tGCI) causes excessive release of glutamate from neurons. Astrocytic glutamate transporter-1 (GLT-1) and glutamine synthetase (GS) together play a predominant role in maintaining glutamate at normal extracellular concentrations. Though our previous studies reported the alleviation of