安全性情報
07-1420
Sigma-Aldrich
抗VEGF抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Vascular permeability factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
詳細
二量体リガンドであるVEGF(血管内皮増殖因子、VEGFA、VEGF-A)は、最も強力な血管新生マイトジェンです。VEGFは低酸素に曝露された腫瘍細胞およびその他の細胞によって分泌されます。 VEGFは、血管内皮細胞にきわめて特異的なマイトジェンです。単一のVEGF遺伝子から、選択的スプライシングの結果として7つのVEGFアイソフォーム(a、b、c、d、e、f、g)が生成されます。最も一般的に研究されているアイソフォームはVEGF121、VEGF165、VEGF189(それぞれf、d、b)です。7つのアイソフォームはすべて、その分子量と、細胞表面のヘパラン硫酸プロテオグリカンへの結合能などの生物学的特性が異なっています。低酸素に応答した腫瘍細胞、活性化癌遺伝子、さまざまなサイトカインによってVEGFの発現が強化され、VEGFが分泌されます。VEGFは血管形成と血管の透過化を誘導し、血管新生の調節に中心的役割を果たしています。 VEGFの発現量は、腫瘍の血管新生の程度と、転移リスクの上昇と相関します。 さらに、VEGFは内皮細胞の増殖を誘導し、細胞の遊走を促進し、アポトーシスを阻害します。したがって、VEGFシグナル伝達を阻害すると、さまざまな腫瘍の発現が抑制されます。
特異性
さまざまな血管新生組織から分泌される分泌ホモ二量体タンパク質である血管内皮増殖因子(VEGF)を認識します。報告されているVEGFの活性には、内皮細胞増殖、血管新生、毛細血管透過性の刺激などがあります。
免疫原
高純度(>98%)のリコンビナント・マウス血管内皮増殖因子。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):マウス胎盤のVEGF染色を行い、組織をクエン酸緩衝液(pH6.0)で前処理しました。希釈倍率1:100で、HRP-DABによるIHC-Select検出に使用しました。
中和:マウスVEGF(50.0 ng/mL)の生物学的活性の最大阻害の1/2[ND50]を得るために、濃度1.0~2.0 µg/mLの抗体が必要でした。
ELISA: この抗体を用いて0.2~0.4 ng/ウェルのリコンビナント・マウスVEGFを検出するためには、0.5 µg/mL(100 μL/ウェル)以上の濃度が必要です。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗VEGF抗体はVEGFの量を検出します;公表済み;WB、IH(P)、ELISAにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
成長因子および受容体
品質
Huvec細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより日常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、Huvec細胞ライセート10 μg中のVEGFを検出できます。
ターゲットの説明
27 kDa
関連事項
先発品:AB2142P
物理的形状
アフィニティー精製
固定化マウスVEGFマトリックスを用いたアフィニティー精製ウサギポリクローナルIgG抗体。抗体溶液(1 mg/mL)をPBS(pH 7.2)から凍結乾燥しました。滅菌蒸留水で溶解します。
保管および安定性
溶解した抗体は、≥0.2 mg/mLの濃度で、2~8℃で6週間以上安定です。 分注して-20℃で保存した場合、受領日から1年間以上安定です。
取扱いの推奨事項:初回溶解後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
対照
Huvec細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07-1420:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zeqi Zheng et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(8), 1026-1033 (2018-06-19)
The potential mechanism of miRNA released from adipose-derived stem cell (ADSC)-derived micro vesicle (MV) onthe modulation of proliferation, migration and invasion of endothelial cells were explored. In this study, miR-210 level was detected by qT-PCR. Alix, VEGF and RUNX3 expressions
Zsuzsanna Lichner et al.
The American journal of pathology, 180(4), 1675-1687 (2012-02-14)
The von Hippel-Lindau (VHL) gene is lost in ≈ 70% of all renal cell carcinomas (RCCs); however, increasing evidence supports the involvement of alternative mechanisms in the regulation of VHL expression, including suppression by microRNAs (miRNAs). miRNAs are small, noncoding
Zhezhi Deng et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 16(8), 785-794 (2017-03-16)
Salt (sodium chloride, NaCl) accumulation in the brain is associated with various diseases of central nervous system (CNS). Activation of astrocytes is an important manifestation of pathophysiological processes in the CNS. However, the direct impact of high salt (HS) environment
Mario Gössl et al.
Basic research in cardiology, 104(6), 695-706 (2009-05-22)
Vasa vasorum (VV) neovascularization is a key feature of early atherosclerosis and adds substantial endothelial exchange-surface to the coronary vessel wall. Thus, it is conceivable that VV neovascularization favors the entry of pro-inflammatory and pro-atherosclerotic blood components into the coronary
Zhen-Kun Liu et al.
PloS one, 7(9), e45224-e45224 (2012-10-03)
Previously we have screened out Insulin-like Growth Factor Binding Protein 7 (IGFBP7) as a differentially expressed gene in post-implantation uterus versus pre-implantation uterus by suppressive subtractive hybridation. However its function in uterus was not clearly identified. In this research, the