Merck
SAB4600051
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GFP IgG, CF 488A antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 9F9.F9, purified immunoglobulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9F9.F9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
Binds GFP
免疫原
recombinant GFP
アプリケーション
Monoclonal Anti-GFP IgG, CF 488A antibody produced in mouse has been used in whole-mount immunolocalization experiment.
生物化学的/生理学的作用
GFP (green fluorescence protein) is a reporter molecule which is used for checking gene expression and protein localization. GFP emits green light when it is excited with UV/blue light. The GFP fluorescence remains stable and can be detected non-invasively in living cells.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 1 mg/mL bovine serum albumin.
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB4600051-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Green fluorescent protein as a reporter of gene expression and protein localization.
Kain SR
Biotechniques, 19, 650-655 (1995)
Katharina Bürstenbinder et al.
The Journal of biological chemistry, 288(3), 1871-1882 (2012-12-04)
Calcium (Ca(2+)) is a key second messenger in eukaryotes and regulates diverse cellular processes, most notably via calmodulin (CaM). In Arabidopsis thaliana, IQD1 (IQ67 domain 1) is the founding member of the IQD family of putative CaM targets. The 33
Yangfei Xiang et al.
Cell stem cell, 24(3), 487-497 (2019-02-26)
Human brain organoid techniques have rapidly advanced to facilitate investigating human brain development and diseases. These efforts have largely focused on generating telencephalon due to its direct relevance in a variety of forebrain disorders. Despite its importance as a relay
Yangfei Xiang et al.
Molecular cell, 79(1), 84-98 (2020-06-12)
Rett syndrome (RTT), mainly caused by mutations in methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2), is one of the most prevalent intellectual disorders without effective therapies. Here, we used 2D and 3D human brain cultures to investigate MeCP2 function. We found that
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB4600051-100UL4061837590191