安全性情報
SAB4600005
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, Biotin antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgG (immunoglobulin G) antibody is enriched in mother′s milk. IgG contributes to 10−20% of plasma protein and is regarded as one of the most abundant serum protein. It consists of four subclasses : IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. The IgG structure possesses four polypeptide chains containing two identical γ heavy (H) chains and two identical κ or λ light (L) chains of 50kDa and 25kDa respectively. The chains are interlinked with a disulfide bond. Both the L and the H chains consist of a variable domain at the N-terminal. The C-terminal bears′ constant domains: three in H chain with a hinge region and one in the L chain. The variable region of IgG antibody is specific to antigens and is highly conserved.
特異性
Binds all mouse IgGs (minimal cross-reaction with human, bovine, horse, rabbit and swine serum proteins)
免疫原
mouse IgG (H+L)
生物化学的/生理学的作用
IgG (immunoglobulin G) antibody protects against bacterial, fungal and viral infections. IgG antibody has its function similar to IgM antibody in complement system activation. Maternal IgG is transferred to fetus through the placenta that is vital for immune defense of the neonate against infections. IgG participates in hypersensitivity type II and type III. It helps in opsonization, complement fixation and antibody dependent cell mediated cytotoxicity.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600005-250UL:
SAB4600005-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Designing Antibodies, 7(6), 216-216 (2012)
The Laboratory Rat (2005)
Natural autoantibodies
Antonio C, et al.
Current Opinion in Immunology, 7(6), 812-818 (1995)
Michelle A Makiya et al.
Journal of immunological methods, 411, 11-22 (2014-06-11)
The concentrations of major basic protein (MBP), eosinophil cationic protein (ECP), eosinophil derived neurotoxin (EDN) and eosinophil peroxidase (EPO) have been associated with eosinophilic disease severity. Whereas a variety of techniques have been used to measure individual eosinophil granule protein
Honghui Yu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2902-2910 (2014-08-15)
Anti-D can prevent immunization to the RhD Ag on RBCs, a phenomenon commonly termed Ab-mediated immune suppression (AMIS). The most accepted theory to explain this effect has been the rapid clearance of RBCs. In mouse models using SRBC, these xenogeneic