分子量
antigen 48 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr8)
遺伝子情報
human ... SMAD2(4087) , SMAD3(4088)
詳細
SMAD3(ショウジョウバエタンパク質であるmothers against decapentaplegic[Mad]と線虫タンパク質のホモログ)はヒト染色体15q22に位置します。SMAD2(SMADファミリーメンバー2)はMADR2(TGFβ受容体の基質)とも呼ばれています。ヒト染色体18q21に位置します。Smad2/3は、mothers against Dpp(MAD)関連タンパク質ファミリーに属します。SMAD2は、2つの高度に保存されたアミノ末端ドメインとカルボキシ末端ドメイン(MH1ドメインとMH2ドメイン)を有しますが、構造モチーフは明らかにされていません。
免疫原
この抗血清は、Thr8のリン酸化部位周辺のヒトSmad2/3由来合成ペプチドに対して産生されました。
免疫原範囲: 1~50
免疫原範囲: 1~50
アプリケーション
抗リン酸化-Smad3(pSer425)抗体はウェスタンブロッティングで使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
SMAD3(ショウジョウバエタンパク質であるmothers against decapentaplegic[Mad]と線虫タンパク質のホモログ)タンパク質は、トランスフォーミング増殖因子β(TGFβ)の細胞内シグナル伝達に重要な役割を果たします。Smad3のリン酸化レベルの低下は、オートファジーによる内皮-間葉移行の制御を助けます。ヒト動脈平滑筋細胞において、SMAD3のsiRNAを抑制することにより、細胞の生存能力が改善されます。SMAD2(SMADファミリーメンバー2)の変異は動脈瘤と解離を引き起こします。Smad2のアップレギュレーションは歯肉上皮細胞の増殖を阻害します。TGF-β(トランスフォーミング増殖因子β)/アクチビンシグナル伝達経路において重要な役割を担います。Smad2は、フォークヘッドDNA結合タンパク質であるFAST2の助けを借りて、TGFβ依存性転写を制御しています。
特徴および利点
弊社の抗体は安心してお試しいただけます。お客様のアプリケーションで抗体が性能を発揮できなかった場合には、全額補償させていただくか、代わりの抗体をご提供いたします。詳細はこちら。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504208-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Absence of chloride intracellular channel 4 (CLIC4) predisposes to acute kidney injury but has minimal impact on recovery
Edwards JC, et al.
BMC Nephrology (2014)
Effects of FSTL1 on cell proliferation in breast cancer cell line MDA?MB?231 and its brain metastatic variant MDA?MB?231?BR
An J, et al.
Oncology Reports, 38(5), 3001-3010 (2017)
Smad2 and Smad3 Positively and Negatively Regulate TGF?-Dependent Transcription through the Forkhead DNA-Binding Protein FAST2
Labbe E, et al.
Molecular Cell (1998)
Frequency of Smad Gene Mutations in Human Cancers'
Riggins G J, et al.
Cancer Research (1997)
Jiaqiang An et al.
Oncology reports, 38(5), 3001-3010 (2017-10-20)
In the past decades, altered Follistatin‑like 1 (FSTL1) expression has been documented in a variety of cancers, while its functional roles are poorly understood. Particularly in breast cancer, the expression of FSTL1 and its signaling pathway remain to be determined. In the
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4504208-100UG | 4061832524382 |