由来生物
goat
品質水準
リコンビナント
expressed in goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INHBA(3624)
詳細
アクチビンAタンパク質は、トランスホーミング増殖因子-β(TGF-β)スーパーファミリーに属しています。このタンパク質は、2つのβAサブユニットからなるホモ二量体です。INHBA遺伝子はヒト染色体7p14.1に位置します。
免疫原
CHO細胞で発現させたリコンビナントヒトアクチビンA。
アプリケーション
ヤギで産生される抗アクチビンA抗体は、免疫組織化学染色に使用されています。
抗アクチビンA抗体は、免疫組織化学(5~15 μg/mL)、ウェスタンブロット(0.1 μg/mL)、中和アッセイに使用できます。
生物化学的/生理学的作用
アクチビンAタンパク質は、p21、p15、paired box protein(Pax-6)などの細胞周期調節因子および濾胞刺激ホルモン(FSH)などのホルモンの発生遺伝子の調節に関与しています。またこのタンパク質は、ホリスタチンおよびmother against decapentaplegic homolog 7(SMAD7)などのアンタゴニストを調節します。アクチビンAタンパク質は、I型受容体であるアクチビン受容体IB型(ActR1B)ならびにII型受容体であるアクチビン受容体IIAおよびIIB(ActRIIAおよびActRIIB)に結合します。アクチビンA遺伝子は、食道がん、肺腺がん、および悪性胸膜中皮腫(MPM)において多く発現しています。この遺伝子の発現は、乳がん、神経芽細胞腫、および肝臓がん(HCC)では減少します。アクチビンは、アクチビンI型受容体(ALK4)のリン酸化および増殖やアポトーシスなどの下流経路の活性化を引き起こす、アクチビンII型受容体に結合します。アクチビンは、がん細胞における細胞増殖を減少させる腫瘍抑制因子として機能します。
物理的形状
炭水化物を含むリン酸緩衝化生理食塩水中の0.2 μm-ろ過溶液から凍結乾燥。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
A1594-.1MG-PW:
A1594-BULK:
A1594-.1MG:
A1594-VAR:
Nobuya Daitoku et al.
Oncology reports, 47(6) (2022-04-22)
Activin A is a member of the transforming growth factor‑β superfamily of cytokines and displays various pathophysiological activities, including regulation of muscle catabolism and atrophy. Activin A expression is upregulated in several human cancer types and in certain pathologies, its expression is
Kun-Ming Rau et al.
Anticancer research, 31(5), 1713-1720 (2011-05-28)
Molecular mechanisms responsible for carcinogenesis in upper urinary tract urothelial carcinoma (UUTUC) are not yet clear. This study aimed to examine and correlate the subcellular localization of activin A, maspin, and the androgen receptor (AR) with demographic characteristics, pathological grade
Activin Signaling and Its Role in Regulation of Cell Proliferation, Apoptosis, and Carcinogenesis.
Chen, Y. et. Al
Exp. Biol. Med, 231, 534-544 (2006)