Merck
M56808
Sigma-Aldrich
1-メチルナフタレン
95%
別名:
1-MN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH3
CAS番号:
分子量:
142.20
Beilstein:
506793
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
自己発火温度
984 °F
屈折率
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
InChI Key
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-メチルナフタレンは以下の用途に使用できます。
  • ナフト[a]カルバゾールおよびナフトピロンを含むさまざまな多環式芳香族炭化水素(PAH)の合成。
  • 骨格筋電位依存性ナトリウムチャネル遮断薬としての1-メチルナフタレンベースのトカイニド類似体の調製。
  • 潜在的なHIV逆転写酵素DNAポリメラーゼ阻害剤(RTI)であるアミノベンゾイル-2-ヒドロキシ-1-ナフチルヒドラジンの合成。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M56808-5G:4548173991184
M56808-10L:
M56808-100G:4548173991160
M56808-VAR:
M56808-BULK:
M56808-500G:4548173991177
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A versatile synthesis of annulated carbazole analogs involving a domino reaction of bromomethylindoles with arenes/heteroarenes.
Dhayalan V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009(4), 531-546 (2009)
From 1-Methylnaphthalene to Aminobenzoyl-2-Hydroxy-1-naphthyl hydrazone.
Genov K and Nikolova D
Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 44(3), 281-285 (2009)
N-Aryl-2, 6-dimethylbenzamides, a new generation of tocainide analogues as blockers of skeletal muscle voltage-gated sodium channels.
Muraglia M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6), 2589-2600 (2014)
A concise synthesis of novel naphtho [a] carbazoles and benzo [c] carbazoles.
Pathak R, et al.
Tetrahedron, 62(12), 2820-2830 (2006)
Pigments of marine animals. XII. The synthesis of certain substituted naphthopyrones related to crinoid pigments.
Rideout JA, et al.
Australian Journal of Chemistry, 29(5), 1087-1098 (1976)