安全性情報
SAB4301922
Sigma-Aldrich
Anti-IWS1
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
化学種の反応性:
human, rat
テクニック:
immunohistochemistry: 1: 20-100
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: 1: 20-100
アクセッション番号
NP_060439
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IWS1(55677)
免疫原
Synthetic peptide of human IWS1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301922-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)