安全性情報
SAB4301657
Sigma-Aldrich
Anti-TREM2
affinity isolated antibody
別名:
TREM-2, Trem2a, Trem2b, Trem2c
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
NP_061838
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TREM2(54209)
免疫原
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human triggering receptor expressed on myeloid cells 2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301657-100UL:
試験成績書(COA)