分子量
~53 kDa
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(L-P-SP-Q-A)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer37)
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300077-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.