SAB4200840
Anti-Pro LC3C antibody, Mouse monoclonal
clone BTY-1, purified from hybridoma cell culture Affinity isolated antibody
別名:
Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B LC3 C, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BTY-1, monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1LC3C(440738)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200840-25UL:
SAB4200840-100UL:
SAB4200840-BULK:
SAB4200840-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200840-100UL | |
SAB4200840-25UL |