抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MANDYS8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~427 kDa
化学種の反応性
porcine, rabbit, mouse, rat, human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using acetone fixed rat tongue frozen sections
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DMD(1756)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4200764-BULK:
SAB4200764-VAR:
SAB4200764-100UL:
試験成績書(COA)