由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G7, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 57.95-426.75 kDa
observed mol wt ~260 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DMD(1756)
詳細
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
特異性
免疫原
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト骨格筋細胞においてジストロフィンを検出できます。
ELISA: この抗体でジストロフィンが特異的に検出され、6つの異なるタンパク質に由来するペプチドはいずれも検出されませんでした。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ジストロフィンにKD値 7.16 x 10^(-7)で結合しました。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
ターゲットの説明
物理的形状
再構成
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1309-4X25UL:
ZRB1309-25UL:
試験成績書(COA)