クローン
DYN2-11
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~98 kDa
化学種の反応性
mouse, human, monkey, canine, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 2-4 μg/mL using using whole extract of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using whole extract of HeLa cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNM2(1785)
mouse ... Dnm2(13430)
rat ... Dnm2(25751)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200661-VAR:
SAB4200661-100UL:
SAB4200661-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)