由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF™ 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
chicken
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
Immunoglobulin Y is one of the antibodies produced in birds. It is generally related to mammalian IgG. However, IgY has different characteristics compared to mammalian IgG, for example, IgY does not bind with mammalian complements nor Rheumatoid factor, which are present in mammalian serum and anti-mammalian IgG antibodies. IgG antibodies, which often cross-react to IgG from different mammalian species, exhibit low cross-reactivity to IgY. These characteristics of IgY is beneficial when it is used as a biochemical/clinical reagent. Immunoglobulin Y present in chicken blood serum has the capability to pass across the follicular epithelium of the ovary and aggregate in the yolk during oogenesis. Structurally, IgY and mammalian IgG differ in the heavy chain with the molecular weight of 68,000 and 50,000 dalton, respectively. Mammalian IgG has slightly higher stability compared to IgY.
CF™ 488A is a green fluorescent dye with excitation argon laser line at 488nm. CF™ 488A is minimally charged, thus, it reduces non-specific binding of antibody conjugates. CF™ 488A is a highly water-soluble and pH-insensitive dye with molecular weight of ~710. This dye has absorption/emission maxima at 490/515nm and it is highly photostable.
CF™ 488A is a green fluorescent dye with excitation argon laser line at 488nm. CF™ 488A is minimally charged, thus, it reduces non-specific binding of antibody conjugates. CF™ 488A is a highly water-soluble and pH-insensitive dye with molecular weight of ~710. This dye has absorption/emission maxima at 490/515nm and it is highly photostable.
特異性
Binds all chicken IgYs (minimal cross-reaction with bovine, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, rat and sheep proteins)
免疫原
chicken IgY (H+L)
アプリケーション
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 488A antibody produced in donkey has been used in immunohistochemistry.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB4600031-250UL:
SAB4600031-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Temporal Characterization of Microglia/Macrophage Phenotypes in a Mouse Model of Neonatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury.
Hellstrom Erkenstam N
Frontiers in Cellular Neuroscience, 10, 286-286 (2016)
Nina Hellström Erkenstam et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 286-286 (2016-12-27)
Immune cells display a high degree of phenotypic plasticity, which may facilitate their participation in both the progression and resolution of injury-induced inflammation. The purpose of this study was to investigate the temporal expression of genes associated with classical and
Jiwei Yao et al.
Nature neuroscience, 21(11), 1541-1550 (2018-10-27)
Urination (also called micturition) is thought to be regulated by a neural network that is distributed in both subcortical and cortical regions. Previously, urination-related neurons have been identified in subcortical structures such as the pontine micturition center (also known as
Han Qin et al.
Neuron, 99(1), 47-55 (2018-06-19)
The ability to remember and to navigate to safe places is necessary for survival. Place navigation is known to involve medial entorhinal cortex (MEC)-hippocampal connections. However, learning-dependent changes in neuronal activity in the distinct circuits remain unknown. Here, by using
Leah J Greenspan et al.
Cell reports, 24(13), 3466-3476 (2018-09-27)
Homeostasis in adult tissues depends on the precise regulation of stem cells and their surrounding microenvironments, or niches. Here, we show that the cell cycle inhibitor and tumor suppressor Retinoblastoma (RB) is a critical regulator of niche cells in the
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4600031-250UL | 4061837589829 |
SAB4600031-50UL | 4061837589836 |