Merck
SAB4600461
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF405M antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
CF 405M conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 408 nm; λem 452 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Anti-Rabbit IgG (H+L) is a secondary antibody raised in goat against primary rabbit immunoglobulin G (IgG). The monomeric antibody is a ′Y′ shaped structure with two light chains and two heavy chains connected by disulfide bonds in the conserved cysteine residues. Both the light and heavy chains possess variable and constant domain. Light chain has one variable and one constant domain and heavy chain has one variable and three constant domains. IgG is about 150 kDa and is the predominant immunoglobulin in the body. The half-life of IgG is longest compared to other types of immunoglobulins. In bovidae, there are two major subtypes of IgG, namely IgG1 and IgG2. IgG1 is the predominant IgG in serum and colostrum.
This product is prepared by labeling highly cross-adsorbed goat anti-rabbit IgG (H+L) with CF405M. CF405M is spectrally similar to and as bright as Pacific Blue dye but is significantly more photostable than the latter. An additional advantage of CF405M is that it has less spillover in the 525/50 green channel than Pacific Blue dye due to narrower emission peak, making CF405M a superior choice in multi-color detection applications. To minimize cross-reactivity, the antibody has been adsorbed against Human, Mouse, and Rat serum. 
特異性
Binds all rabbit IgGs (minimal cross-reaction with human, mouse, rat serum proteins)
免疫原
rabbit IgG(H+L)
生物化学的/生理学的作用
Immunoglobulins (Ig) has a wide range of antigenic determinant regions also known as paratope region that binds specific antigen and elicits immune response. The specificity is contributed by the amino acid sequences in the variable region of both light and heavy chains encoded by V genes. Other regions of the antibody has the constant regions encoded by C genes which accounts for its physiological functions.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600461-250UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The covalent structure of an entire gamma G immunoglobulin molecule
Edelman GM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 63(1), 78-85 (1969)
Biological properties of goat immunoglobulins G
Micusan VV and Borduas AG
Immunology, 32(4), 373-381 (1977)
Raul Lagos-Cabré et al.
Cell reports, 33(11), 108483-108483 (2020-12-17)
The mitotic spindle distributes chromosomes evenly to daughter cells during mitosis. The orientation of the spindle, guided by internal and external cues, determines the axis of cell division and thereby contributes to tissue morphogenesis. Progression through mitosis requires local Ca2+
Structure and function of immunoglobulins.
Schroeder Jr H W and Cavacini L
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125(2), S41-S52 (2010)