分子量
antigen ~72 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse WASH1.
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WASH1(100287171)
mouse ... ORF19(68767)
rat ... 367328(Wash2)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200372-200UL:
SAB4200372-BULK:
SAB4200372-VAR:
IXO14136:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)