抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
WASH1-27, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~72 kDa
化学種の反応性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing mouse WASH1
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WASH1(100287171)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200552-VAR:
SAB4200552-200UL:
SAB4200552-BULK:
試験成績書(COA)