分子量
antigen ~85 kDa
化学種の反応性
human, rat
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using rat spinal cord extracts (S1 fraction) and HEK-293T cell lysates over expressing human TRIM2.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRIM2(23321)
mouse ... Trim2(80890)
rat ... Trim2(361970)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200206-25UL:
SAB4200206-BULK:
IXO14884:
SAB4200206-200UL:
SAB4200206-VAR:
試験成績書(COA)