分子量
antigen ~123 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing human Importin 5.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IPO5(3843)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200178-25UL:
SAB4200178-BULK:
IXO14859:
SAB4200178-VAR:
SAB4200178-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)