Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1413285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKS4B antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ANKS4B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
結合体
unconjugated
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
73 kDa
交差性
human
濃度
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1, kappa
タンパク質IDアクセッション番号
NM_145865.1
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANKS4B(257629)
詳細
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ANKS4B.
免疫原
ANKS4B (NP_665872.1, 1 a.a. ~ 417 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
シーケンス
MSTRYHQAASDSYLELLKEATKRDLNLSDEDGMTPTLLAAYHGNLEALEIICSRGGDPDRCDIWGNTPLHFAASNGHAHCVSFLVNFGANIFALDNDLQTPLDAAASREQNECVALLDKAATAQNIMNPKKVTRLKEQAQKNARRQIKECERLQEKHQNKMAHTYSKEESGTLSSSKGTFSRSSPSNASAPGTFGSLSKGIKDTFKIKFKKNKDTAEQVGKEGRSGQRNVMEVFREEEEDSFSGDFKEKLQLSAEEDGSVHHESILNRPGLGSIVFRRNRISSPEDISDSKREFGFKLPSELLQRQGASEADEGAADEEGEENGLKDDLPWDDDEVEWEEDVVDATPLEVFLLSQHLEEFLPIFKREQIDLEALLLCSDEDLQSIQMQLGPRKKVLNAINRRKQVLQQPGQLVDTSL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
調製ノート
Purification by Protein A sepharose
保管および安定性
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1413285-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)