Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1409879
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ42609, FLJ45833
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 33.55 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZIC4(84107)
詳細
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. Members of this family are important during development, and have been associated with X-linked visceral heterotaxy and holoprosencephaly type 5. This gene is closely linked to the gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 1, a related family member on chromosome 3. This gene encodes a protein of unknown function. (provided by RefSeq)
免疫原
ZIC4 (NP_115529, 249 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SDRKKHSHVHTSDKPYTCKVRGCDKCYTHPSSLRKHMKVHGRSPPPSSGYDSATPSALVSPSSDCGHKSQV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409879-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)