安全性情報
Z660655
Plas-Labsパラジウム容器
used with the Plas-Labs catalyst heaters
別名:
単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Plas-Labs
詳細
Plas-Labsパラジウム容器は、Plas-Labs触媒ヒーターと一緒に利用され、Plas-Labs温度/湿度ボックスの内部大気環境を制御します。残存している酸素は、嫌気性ガス混合物と反応して水蒸気に還元されます。
WGK
WGK 3
Jan Code
Z660655-BULK:
Z660655-1EA:
Z660655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)