安全性情報
SAB1409442
Sigma-Aldrich
抗SLC25A3抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
OK/SW-cl.48, PHC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 39.82 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC25A3(5250)
詳細
The protein encoded by this gene catalyzes the transport of phosphate into the mitochondrial matrix, either by proton cotransport or in exchange for hydroxyl ions. The protein contains three related segments arranged in tandem which are related to those found in other characterized members of the mitochondrial carrier family. Both the N-terminal and C-terminal regions of this protein protrude toward the cytosol. Multiple alternatively spliced transcript variants have been isolated. (provided by RefSeq)
免疫原
SLC25A3 (AAH00998, 1 a.a. ~ 361 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFSSVAHLARANPFNTPHLQLVHDGLGDLRSSSPGPTGQPRRPRNLAAAAVEEYSCEFGSAKYYALCGFGGVLSCGLTHTAVVPLDLVKCRMQVDPQKYKGIFNGFSVTLKEDGVRGLAKGWAPTFLGYSMQGLCKFGFYEVFKVLYSNMLGEENTYLWRTSLYLAASASAEFFADIALAPMEAAKVRIQTQPGYANTLRDAAPKMYKEEGLKAFYKGVAPLWMRQIPYTMMKFACCERTVEALYKFVVPKPRSECSKPEQLVVTFVAGYIAGVFCAIVSHPADSVVSVLNKEKGSSASLVLKRLGFKGVWKGLFARIIMIGTLTALQWFIYDSVKVYFRLPRPPPPEMPESLKKKLGLTQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409442-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)