Merck
HPA003479
Sigma-Aldrich
抗ELF3 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗E74様因子3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗上皮特異的etsドメイン転写因子抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
9
テクニック:
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
recombinant expression
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
ATCEISNIFSNYFSAMYSSEDSTLASVPPAATFGADDLVLTLSNPQMSLEGTEKASWLGEQPQFWSKTQVLDWISYQVEKNKYDASAIDFSRCDMDGATLCNCALEELRLVFGPLGDQLHAQLRDLTSSSSDELSWIIELLEKDGMA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELF3(1999)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ELF3(E74様因子3)は、ERT、ESX、EPR-1、ESE-1とも呼ばれています。広範囲の正常な細胞プロセスに関与するETS転写因子ファミリーの上皮に限定されたメンバーです。乳がんを含むいくつかのがんで発現しています。この遺伝子は、DNAへのElf3結合に影響を及ぼすDNA結合ドメイン(ETSドメイン)とトランス活性化ドメイン(自己抑制的ドメインとして作用)で構成されます。Elf3のETSドメインのN末端側とC末端側は、DNAへの結合にきわめて重要です。
免疫原
E74様因子3のPrEST (protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
生物化学的/生理学的作用
遺伝子ELF3(E74様因子3)は、結腸直腸がん(CRC)のβ-カテニンシグナル伝達に対する重要なドライバーとして機能し、CRCのリンパ節(LN)転移の遺伝子マーカーとして機能します。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST84789
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003479-25UL:
HPA003479-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Liu et al.
Cancer biology & therapy, 20(1), 90-100 (2018-08-28)
Background: Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a key step in the transformation of epithelial cells into migratory and invasive tumour cells. Intricate positive and negative regulatory processes regulate EMT. Many oncogenic signalling pathways can induce EMT, but the specific mechanisms of
Chiaki Nakarai et al.
Anticancer research, 32(9), 3753-3758 (2012-09-21)
Lymph node (LN) evaluation is an important factor for the prognosis of colorectal cancer (CRC). The purpose of our study was to investigate the effectiveness of E74-like factor 3 (ELF3) and carcinoembryonic antigen (CEA) as useful markers to detect LN
Janel L Kopp et al.
The Journal of biological chemistry, 282(5), 3027-3041 (2006-12-07)
Elf3 is an epithelially restricted member of the ETS transcription factor family, which is involved in a wide range of normal cellular processes. Elf3 is also aberrantly expressed in several cancers, including breast cancer. To better understand the molecular mechanisms
J-L Wang et al.
Cell death & disease, 5, e1263-e1263 (2014-05-31)
Aberrant regulation of the Wnt/β-catenin pathway plays important roles in colorectal carcinogenesis, with over 90% of cases of sporadic colon cancer featuring β-catenin accumulation. While ubiquitination-mediated degradation is widely accepted as a major route for β-catenin protein turnover, little is
Giuseppe R Diaferia et al.
The EMBO journal, 35(6), 595-617 (2016-01-16)
The histological grade of carcinomas describes the ability of tumor cells to organize in differentiated epithelial structures and has prognostic and therapeutic impact. Here, we show that differential usage of the genomic repertoire of transcriptional enhancers leads to grade-specific gene