安全性情報
SAB1408900
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗CSE1L抗体 マウス宿主抗体
clone 1E4, ascites fluid, solution
別名:
CAS, CSE1, MGC117283, MGC130036, MGC130037, XPO2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
1E4, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E4, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 36.74 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSE1L(1434)
詳細
Proteins that carry a nuclear localization signal (NLS) are transported into the nucleus by the importin-alpha/beta heterodimer. Importin-alpha binds the NLS, while importin-beta mediates translocation through the nuclear pore complex. After translocation, RanGTP binds importin-beta and displaces importin-alpha. Importin-alpha must then be returned to the cytoplasm, leaving the NLS protein behind. The protein encoded by this gene binds strongly to NLS-free importin-alpha, and this binding is released in the cytoplasm by the combined action of RANBP1 and RANGAP1. In addition, the encoded protein may play a role both in apoptosis and in cell proliferation. (provided by RefSeq)
免疫原
CSE1L (NP_001307, 872 a.a. ~ 971 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LIGLFELPEDDTIPDEEHFIDIEDTPGYQTAFSQLAFAGKKEHDPVGQMVNNPKIHLAQSLHKLSTACPGRVPSMVSTSLNAEALQYLQGYLQAARVTLL
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408900-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)