Merck
SYNA851922
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware A851922, Drying tube adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A851922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)