クローン
1G2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD1(5810)
詳細
This gene encodes a component of a heterotrimeric cell cycle checkpoint complex, known as the 9-1-1 complex, that is activated to stop cell cycle progression in response to DNA damage or incomplete DNA replication. The 9-1-1 complex is recruited by RAD17 to affected sites where it may attract specialized DNA polymerases and other DNA repair effectors. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
RAD1 (AAH06837, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPLLTQQIQDEDDQYSLVASLDNVRNLSTILKAIHFREHATCFATKNGIKVTVENAKCVQANAFIQAGIFQEFKVQEESVTFRINLTVLL
Sequence
MPLLTQQIQDEDDQYSLVASLDNVRNLSTILKAIHFREHATCFATKNGIKVTVENAKCVQANAFIQAGIFQEFKVQEESVTFRINLTVLL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)