Merck
SAB1404142
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPAS2 antibody produced in mouse
clone 6C9, ascites fluid
別名:
FLJ23138, MGC71151, MOP4, PASD4, bHLHe9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C9, monoclonal
分子量
antigen ~36.34 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPAS2(4862)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH)-PAS family of transcription factors. A similar mouse protein may play a regulatory role in the acquisition of specific types of memory. It also may function as a part of a molecular clock operative in the mammalian forebrain. (provided by RefSeq)
免疫原
NPAS2 (NP_002509, 646 a.a. ~ 738 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NLTTPASTSQDASQCQPSPDFSHDRQLRLLLSQPIQPMMPGSCDARQPSEVSRTGRQVKYAQSQTVFQNPDAHPANSSSAPMPVLLMGQAVLH
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)