安全性情報
SAB1409660
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2C4, ascites fluid, solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C4, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 56.43 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SH3GL2(6456)
免疫原
SH3GL2 (AAH32825, 1 a.a. ~ 279 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVAGLKKQFHKATQKVSEKVGGAEGTKLDDDFKEMERKVDVTSRAVMEIMTKTIEYLQPNPASRAKLSMINTMSKIRGQGKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMRELSEVKDSLDIEVKQNFIDPLQNLHDKDLREIQHHLKKLEGRRLDFDYKKERQGKIPDEELHQALEKFDESKEIAESSMFNLLEMDIEQVSQLSALVQAQLEYHKQAVQILQQVTVRLEERIRQASSQPRREYQPKPRMSLEFPTGDSTQPNGGLSH
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409660-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)