Merck
SAB1403401
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DGAT2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686A15125, HMFN1045
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DGAT2(84649)
詳細
Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase, or DGAT (EC 2.3.1.20), is responsible for the synthesis of triglycerides. It catalyzes a reaction in which diacylglycerol is covalently joined to long chain fatty acyl-CoAs.[supplied by OMIM
免疫原
DGAT2 (NP_115953.2, 289 a.a. ~ 388 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IFEEGSWGRWVQKKFQKYIGFAPCIFHGRGLFSSDTWGLVPYSKPITTVVGEPITIPKLEHPTQQDIDLYHTMYMEALVKLFDKHKTKFGLPETEVLEVN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)