Merck
SAB1403082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGEA5, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ11229, FLJ23355, KIAA0679, MEA5, NCOAT, OGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.45 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MGEA5(10724)
関連するカテゴリー
詳細
The dynamic modification of cytoplasmic and nuclear proteins by O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) addition and removal on serine and threonine residues is catalyzed by OGT (MIM 300255), which adds O-GlcNAc, and MGEA5, a glycosidase that removes O-GlcNAc modifications (Gao et al., 2001 [PubMed 11148210]).[supplied by OMIM
免疫原
MGEA5 (NP_036347, 823 a.a. ~ 916 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SFHEEQEVLPETFLANFPSLIKMDIHKKVTDPSVAKSMMACLLSSLKANGSRGAFCEVRPDDKRILEFYSKLGCFEIAKMEGFPKDVVILGRSL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)