アプリケーション
アワビ内臓由来スルファターゼは、ヒト p-セレクチン糖タンパク質リガンド-1 が、PSGL-1 アミノ末端の硫酸化チロシンを介して皮膚関連ケモカイン CCL27 と相互作用することを調べる研究に使用されます。 アワビ内臓由来スルファターゼは、ハムスター胚線維芽細胞由来の硫酸とグルタチオンの複合体の HPLC 研究にも使用されています。
アワビ内蔵由来のスルファターゼは、組織の緑茶ポリフェノール(GTP)の分析に向けて抱合型を消化して遊離型にするために使用されています。さらに、GTPの遊離型、グルクロン酸抱合型、もしくは総合型の検出にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
スルファターゼは、グリコサミノグリカンやスルファチドなどの高分子複合体の硫酸エステルを加水分解します。数種の生理学的分子の作用を決定する硫酸化状態の調節に役立ちます。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.0、37°C、1時間で、1.0 μmolのp-ニトロカテコール硫酸を加水分解する酵素量です(30分間アッセイ)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9754-1KU:
S9754-500UN:
S9754-VAR:
S9754-5KU:
S9754-BULK:
S9754-100UN:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Green Tea Polyphenols and Metabolites in Prostatectomy Tissue: Implications for Cancer Prevention
Wang P, et al.
Cancer Prevention Research (Philadelphia, Pa.), 3(8), 985-993 (2010)
Use of a Phage Display Antibody to Measure the Enzymatic Activity of the Sulfs
Uchimura K, et al.
Test, 480, 51-64 (2010)
Sulfatases: structure, mechanism, biological activity, inhibition, and synthetic utility
Hanson SR, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(43), 5736-5763 (2004)
B A Merrick et al.
Carcinogenesis, 6(9), 1303-1307 (1985-09-01)
Chromatography of benzo[a]pyrene (BaP) sulfate, glucuronide and glutathione (GSH) conjugate standards were examined by h.p.l.c. on a C8 column as modified by various organic acids and solvents. Sulfate and glucuronide standards were positional isomers derived from BaP-1,3,6,7,9 phenols and BaP-GSH
Quercetin increased bioavailability and decreased methylation of green tea polyphenols in vitro and in vivo
Wang P, et al.
Food, 3(6), 635-642 (2012)
プロトコル
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)