リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥75% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous glycerol solution
比活性
100 units/mg protein (Bradford)
分子量
protein apparent mol wt ~66 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SGK2(10110)
アプリケーション
キナーゼ活性は、最終濃度50 μMの[32P]-ATPを用いて、30°Cで1分間にタンパク質量1 mgのAkt/SGK基質ペプチド(RPRAATF)に取り込まれるリン酸のモル量として測定されます。
生物化学的/生理学的作用
SGK2 is a member of the serum- and glucocorticoid-induced kinases (SGK) which are serine-threonine kinases and belong to the "AGC" kinase subfamily, which includes protein kinases A, G, and C and has SGK2 enhances Na+/K+-ATPase activity in a variety of cells. In addition, SGK2 mimics the function of SGK1 and SGK3 and participates in the regulation of renal epithelial Na+ channel ENaC activity.
単位の定義
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into the AKT/SGK substrate peptide(RPRAATF) per minute at 30 °C and pH 7.2 using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
物理的形状
Supplied at 50 μL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM dithiothreitol (DTT), 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S7570-BULK:
S7570-VAR:
S7570-5UG:
S7570-5UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)