グレード
BioPerformance Certified
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.02% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
微量陽イオン
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
官能基
carboxylic acid
sulfonic acid
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI Key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7422-100G:
S7422-500G:
S7422-BULK:
S7422-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック