S7198
シベレスタット ナトリウム塩 水和物
≥98% (HPLC), solid
別名:
EI 546 ナトリウム塩 水和物, LY 544349 ナトリウム塩 水和物, Ono-5046 ナトリウム塩 水和物, o-(p-ヒドロキシベンゼンスルホンアミド)馬尿酸, ピバル酸エステル ナトリウム塩 水和物, エラスポール ナトリウム塩 水和物
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)NCC(=O)O)c1ccc(cc1)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24)
InChI Key
BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7198-VAR:
S7198-5MG:
S7198-BULK:
S7198-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック