抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SNX6-76, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~47 kDa
化学種の反応性
mouse, human, bovine, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,500-1:5,000 using total extracts of A549 cells
アイソタイプ
IgA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNX6(58533)
mouse ... Snx6(72183)
rat ... Snx6(362738)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S6324-BULK:
S6324-25UL:
S6324-VAR:
S6324-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)