Merck
SAB3500285
Sigma-Aldrich
抗-LAMP-1 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗‐リソソーム関連膜タンパク 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 46 kDa
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMP1(3916)
詳細
リソソーム膜タンパク質1(LAMP-1)は、リソソーム標的シグナルを含む短い細胞質末端を有するI型膜貫通タンパク質です。このタンパク質をコードする遺伝子は、ヒト染色体13q34に位置します。
免疫原
LAMP-1抗体は、ヒトLAMP-1の中心付近からの15アミノ酸ペプチドに対して生じました。
アプリケーション
ウサギで産生された抗LAMP-1抗体はウェスタンブロッティングに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リソソーム膜タンパク質1(LAMP-1)は細胞内受容体として機能します。数種類の腫瘍細胞の細胞質に発現しており、腫瘍の浸潤に関与している可能性があります。LAMP-1は、溶解性顆粒へのパーフォリンの輸送と溶解性顆粒の運動性に不可欠です。このタンパク質をノックダウンすると、ヒトナチュラルキラー細胞の細胞毒性が阻害されます。
特徴および利点
完全に安心して抗体を評価してください。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳細はこちら。
関連事項
この抗体の作用は、ブロッキングペプチドSBP3500285を使用してブロックできます。
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Expression of the lysosomal-associated membrane protein-1 (LAMP-1) in astrocytomas.
Jensen SS
International Journal of Clinical and Experimental Pathology (2013)
Acidic pH-Induced Conformations and LAMP1 Binding of the Lassa Virus Glycoprotein Spike.
Li S
PLoS Pathogens (2016)
Monosomy and ring chromosome 13 in a thyroid nodular goiter-do we underestimate its relevance in benign thyroid lesions?
Sendt W
Cancer Genetics (2012)
LAMP1/CD107a is required for efficient perforin delivery to lytic granules and NK-cell cytotoxicity.
Krzewski K
Blood (2013)
A dynamic network of estrogen receptors
in murine lymphocytes: fine-tuning
the immune response
Andrea E. Schneider
Journal of Leukocyte Biology (2017)