グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥95% (H-NMR)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
溶解性
H2O: 10 mg/mL
DMF: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
MGJYOHMBGJPESL-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5799-25MG-PW:
S5799-BULK:
S5799-100MG-PW:
S5799-25MG:
S5799-100MG:
S5799-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック