抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 50 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated human epidermal carcinoma A431cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of the human epidermal carcinoma A431 cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SGK1(6446)
詳細
アプリケーション
- immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
S5188-VAR:
IXO11153:
S5188-BULK:
S5188-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)