分子量
antigen ~24 kDa
化学種の反応性
rat, human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using biotin/ExtraAvidin®-peroxidase staining of human heart sections
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using methanol-acetone-fixed rat NRK cells
western blot: 1-2 μg/mL using human HeLa mitochondria extract and a chemiluminescent detection reagent
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of rat brain and a chemiluminescent detection reagent
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOD2(6648)
rat ... Sod2(24787)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
S5069-BULK:
S5069-VAR:
IXO11795:
S5069-200UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)