安全性情報
MAK083
Sigma-Aldrich
グルコース取込み比色アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer
保管温度
−20°C
詳細
グルコースは、ほとんどの細胞の主要なエネルギー源です。細胞へのグルコース取込みは高度に制御されており、グルコース代謝の最初の律速段階です。グルコースの取込みは、GLUTファミリーの輸送体タンパク質により促進されます。この輸送体タンパク質の発現と活性は、複数の機構で制御されています。グルコースの取込みは、好気的解糖の高い率を示す多くのがん細胞において上方制御されます。インスリン抵抗性を示す細胞は、インスリン刺激に反応してグルコースの取込みが減少します。
比色アッセイでリサイクル増幅反応を用いると、蛍光アッセイ(200~1,000 pmole、MAK084)と比較して検出限界値が10倍低く(20~100 pmole)なります。
アプリケーション
様々な細胞によるグルコース取込みの測定に、Glucose uptake colorimetric assay kitが使用されています。
適合性
96ウェルマイクロタイタープレートで培養した接着細胞や懸濁液細胞でのグルコース取込みの検出に適しています。
原理
Glucose uptake colorimetric assay kit(グルコース取込み比色アッセイキット)は、様々な細胞のグルコース取込みを測定するための簡便で直接的な手順を提供します。グルコースの取込みは、グルコース類似体である2-デオキシグルコース(2-DG)を用いて測定されます。2-DGは細胞に取り込まれ、ヘキソキナーゼによりリン酸化されて2-DG6Pになります。2-DG6Pはそれ以上代謝されず、細胞内に蓄積されるので、その蓄積量は細胞によるグルコースの取込み量に正比例します。このアッセイでは、2-DG6Pが酸化されてNADPHが生成される共役酵素アッセイにより、2-DGの取込みが測定されます。生成されるNADPHはリサイクル増幅反応により測定されます。NADPHは、この増幅反応において、グルタチオンを生成する共役酵素反応でグルタチオンレダクターゼにより利用されます。グルタチオンはDTNBと反応してTNBを生成し、TNBは412 nmで検出されます。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heng-Jing Hu et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 690371-690371 (2021-12-25)
Atrial fibrosis is the basis for the occurrence and development of atrial fibrillation (AF) and is closely related to the Warburg effect, endoplasmic reticulum stress (ERS) and mitochondrion dysfunctions-induced cardiomyocyte apoptosis. Hydrogen sulfide (H2S) is a gaseous signalling molecule with
Yu-Yong Wang et al.
Disease markers, 2022, 9516774-9516774 (2022-05-17)
Prostate cancer (PCa) is one of the most common malignancies in men with high death rate worldwide. Paclitaxel (Taxol) is a widely used anticancer agent. Despite recent improvements in clinical application and research, development of drug resistance limits the efficacy
PLIN2 inhibits insulin-induced glucose uptake in myoblasts through the activation of the NLRP3 inflammasome.
Cho K A and Peter B K
International Journal of Molecular Medicine, 36(3), 839-844 (2015)
Méndez-Martínez Marisol et al.
Scientific reports, 9(1), 13372-13372 (2019-09-19)
Obesity is caused by lipid accumulation in adipose tissues inducing adipocyte dysfunction, characterized by insulin resistance, increased lipolysis, oxidative stress, and inflammation, leading to increased levels of adipokines. Herein the capacity of the subfractions (SFs) SF1, SF2, and SF3 from
MicroRNA-138 suppresses proliferation, invasion and glycolysis in malignant melanoma cells by targeting HIF-1α.
Chen Y, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 11(6), 2513-2518 (2016)