製品名
ストレプトニグリン from Streptomyces flocculus, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(c(O)c1OC)-c2c(C)c(nc(c2N)-c3ccc4C(=O)C(OC)=C(N)C(=O)c4n3)C(O)=O
InChI
1S/C25H22N4O8/c1-9-14(10-6-8-13(35-2)23(36-3)20(10)30)15(26)19(29-17(9)25(33)34)12-7-5-11-18(28-12)22(32)16(27)24(37-4)21(11)31/h5-8,30H,26-27H2,1-4H3,(H,33,34)
InChI Key
PVYJZLYGTZKPJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S1014-5MG-PW:
S1014-BULK:
S1014-VAR:
S1014-1MG:
S1014-1MG-PW:
S1014-5MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)