Merck
S0763
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Ala-Phe-Lys 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H39N5O8 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
681.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H39N5O8.C2H4O2/c1-19-16-29(41)45-26-18-22(11-12-23(19)26)35-31(43)24(10-6-7-15-33)36-32(44)25(17-21-8-4-3-5-9-21)37-30(42)20(2)34-27(38)13-14-28(39)40;1-2(3)4/h3-5,8-9,11-12,16,18,20,24-25H,6-7,10,13-15,17,33H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,43)(H,36,44)(H,37,42)(H,39,40);1H3,(H,3,4)/t20-,24-,25-;/m0./s1
InChI Key
YSFJDCMZVSMICC-FMQWQMCSSA-N
基質
プラスミンの蛍光基質です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S0763-5MG:
S0763-25MG:
S0763-1MG:
S0763-VAR:
S0763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pierzchala, P.A., et al.
The Biochemical Journal, 183, 155-155 (1979)